Drukuj
platyna, drut for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.2032 mm (0.008 in)
Dostawca: Thermo Scientific
10287.G1EA 1930 PLN
10287.G1 10287.G9 10287.G5
platyna, drut for ISA type R or S standard grade thermocouple, Ø 0.2032 mm (0.008 in)
platyna
Formuła: Pt
MW: 195,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1769 °C
Gęstość: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
Klasyfikacja Merck : 12,07689