Drukuj
platyna ≥99.98% (metals basis), proszek -200 mesh
Dostawca: Thermo Scientific
12075.77EA 473 PLN
12075.77 12075.03 12075.06
platyna ≥99.98% (metals basis), proszek -200 mesh
platyna
Formuła: Pt
MW: 195,08 g/mol
Temp. Wrzenia: 4530 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 1773 °C
Gęstość: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
Jednostka: 3089
ADR: 4.1,II