Parafina, Temperatura krzepnięcia: 52-54°C, grudki Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
26157.460EA
2060
PLN
26157.460
26157.291
Parafina, Temperatura krzepnięcia: 52-54°C, grudki Ph. Eur.
Parafina
Temp. topnienia:
52…54 °C Gęstość: 0,9 g/cm³ (20 °C) |
Numer CAS:
64742-51-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-315-6 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White mass |
Identification A | Passes test |
Melting point | 50 - 61 °C |
Acidity or alkalinity | Passes test |
Polycyclic aromatic hydrocarbons | Passes test |
SO4 (Sulphate) | Max. 150 ppm |
Residual solvents | Passes test |