Drukuj
Parafina, liquid, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
24677.363EA 1160 PLN
24677.363 24677.294
Parafina, liquid, TECHNICAL
Parafina
Temp. Wrzenia: 300…500 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 215 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 8012-95-1
Numer WE (dawny EINECS): 232-384-2
Klasyfikacja Merck : 13,07093
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test