Drukuj
Eter naftowy, 100…120 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
101814REA 707 PLN
101814R
Eter naftowy, 100…120 °C, AnalaR NORMAPUR® ACS reagent analityczny
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 100…120 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acidity Max. 0.00005 meq/g
Aromatics (as C₆H₆) Max. 20 ppm
Bromine value Max. 3.0
Colouration Max. 10 APHA
Distillation (min. 90 %) 100 -- 120 °C
Evaporation residue Max. 10 ppm
Substances coloured by H₂SO₄ Max. 10 APHA
Sulphur compounds (as S) Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.2 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Conforms to ACS Passes test