Drukuj
Eter naftowy, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
23845.551EA 16640 PLN
23845.551 23845.460 23845.323
Eter naftowy, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 100…120 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 125 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm