Drukuj
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), grudki, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Dostawca: Thermo Scientific
87956.A1EA 1010 PLN
87956.A1 87956.A7
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å), grudki, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Gęstość: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03457537
Numer CAS: 70955-01-0