Eter naftowy, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
benzyna lakowa
8243.1000EA
218
PLN
8243.1000
8243.9025
8243.9200
8243.5000
Eter naftowy, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Eter naftowy
Temp. Wrzenia:
100…140 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 0,728 g/cm³ (15 °C) Temp. Zapłonu: 1 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081849 Numer CAS: 64742-49-0 Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9 Jednostka: 1268 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Boiling Range | 100 - 140 °C |
Residue after Evaporation | max. 0.005 % |