sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) 1.6 mm, beads, TECHNICAL
28464.295EA
806
PLN
28464.295
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å) 1.6 mm, beads, TECHNICAL
sita molekularne (cząsteczkowe) A4, (0,4 nm, 4 Å)
Adsorption of molecules smaller than 4 µm in diameter
Gęstość:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD03457537 Numer CAS: 70955-01-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-283-8 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification | Passes test |