Drukuj
Eter naftowy, 40 - 60 °C, odwodniony (max. 0,005% H2O), AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
23849.292EA 212 PLN
23849.292
Eter naftowy, 40 - 60 °C, odwodniony (max. 0,005% H2O), AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 40…60 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119474679-18
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Colour value Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.631 - 0.645 kg/l
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0010 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %
Benzene Max. 0.0100 %
Substances discoloured by H2SO4 Max. 150.0 APHA
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.1 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
Total S (Sulphur) Max. 50 ppm