Eter naftowy, 60…80 °C, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
benzyna lakowa
23840.326EA
327
PLN
23840.326
23840.292
23840.460
Eter naftowy, 60…80 °C, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Eter naftowy
Temp. Wrzenia:
60…80 °C (1013 hPa) Gęstość: 0,67 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –40 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081849 Numer CAS: 64742-49-0 Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9 Jednostka: 1268 ADR: 3,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Bromine value | Max. 3 |
Colouration | Max. 10 APHA |
Substances coloured by H2SO4 | Max. 150 APHA |
Boiling range (60-80°C) | Min. 90 % |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Sulphur compounds (as CS2) | Max. 3 ppm |
Water | Max. 100 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.15 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.08 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0.5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0.02 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.02 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.3 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.08 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.75 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.02 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.08 ppm |
Sn (Tin) | Max. 0.1 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0.03 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.1 ppm |