Drukuj
Eter naftowy, 60 - 95 °C, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
1991.1000EA 252 PLN
1991.1000
Eter naftowy, 60 - 95 °C, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Eter naftowy
Temp. Wrzenia: 60…95 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: ≤–40 °C
Gęstość: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –21 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Heavy oils and fats Passes test
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Sulphur compounds (as S) Max. 50 ppm
Water Max. 0.02 %