Drukuj
Eter naftowy, 80…110 °C, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: benzyna lakowa
23841.364EA 491 PLN
23841.320MT 23841.364 23841.320
Eter naftowy, 80…110 °C, TECHNICAL
Eter naftowy
Gęstość: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081849
Numer CAS: 64742-49-0
Numer WE (dawny EINECS): 265-151-9
Jednostka: 1268
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Density (20/4) 0.680 - 0.730
Distillation (min. 90 %) 80 - 110 °C