wosk pszczeli, biały, w tabletkach, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.11544.9020EA
0
PLN
1.11544.9020
wosk pszczeli, biały, w tabletkach, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, SAFC®
wosk pszczeli
Temp. topnienia:
∼64 °C Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132754 Numer CAS: 8012-89-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-383-7 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | white or yellowish-white pastillic pieces |
Dropping point | 61 - 66 °C |
Acid value | 17.0 - 24.0 |
Saponification value | 87 - 104 |
Ester value | 70 - 80 |
Ceresin,paraffins and other waxes | conforms |
Glycerol and other polyols | ≤ 0.5 % |
Residual solvents (Ph.Eur./ICH) | excluded by production process |