wosk pszczeli, biały, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
22841.265EA
1690
PLN
22841.265
wosk pszczeli, biały, TECHNICAL
wosk pszczeli
Temp. topnienia:
∼64 °C Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00132754 Numer CAS: 8012-89-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-383-7 Klasyfikacja Merck : 12,01049 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting point | 61 - 65 °C |