Drukuj
wosk pszczeli, żółty, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
22842.268EA 1380 PLN
22842.268
wosk pszczeli, żółty, TECHNICAL
wosk pszczeli
Temp. topnienia: ∼64 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00132754
Numer CAS: 8012-89-3
Numer WE (dawny EINECS): 232-383-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting point 61 - 65 °C