Drukuj
Rtęciowa lampa reflektorowa o krótkim łuku
Dostawca: Zeiss
ZEIS0000001313162EA 3930 PLN
ZEIS0000001313162
Rtęciowa lampa reflektorowa o krótkim łuku
Oświetlenie Lampy rtęciowe
This mercury short arc reflector lamp is specially designed for X-Cite 120 illuminator system. The average lifetime performance of this lamp module is 2000 hours.