Drukuj

deuterowany dimetylosulfotlenek (100% D)

Uwaga

42285.KVEA 1780 PLN
42285.KV 42285.SA
deuterowany dimetylosulfotlenek (100% D)
deuterowany dimetylosulfotlenek
Formuła: D₃CS(O)CD₃
MW: 84,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 190 °C
Temp. topnienia: 20 °C
Gęstość: 1,18
Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002090
Numer CAS: 2206-27-1
Numer WE (dawny EINECS): 218-617-0

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR