Drukuj
Systemy Elektroforezy Pionowej Dual-Cooled, kuroGEL Verti 1816K i 1824K
700-0189EA 7320 PLN
VWRI700-0189
Systemy Elektroforezy Pionowej Dual-Cooled, kuroGEL Verti 1816K i 1824K
Jednostki kuroGEL Verti dual-cooled dostępne są standardowe (18×16 cm) lub wysokie (18×24 cm)
  • Twórz proste ścieżki i ostre, dobrze zdefiniowane pasma
  • Pobrać do czterech żeli (maksymalnie 112 próbek) w tym samym czasie w identycznych warunkach
  • Przeprowadzić żele o jednolitej temperaturze od 1 do 45 ° C
  • Obsługuje denaturujące i natywne żele poliakryloamidowe i elektroforezę 2-D
  • Szeroka gama akcesoriów umożliwia dostosowanie konfiguracji żelu do indywidualnych potrzeb
Dodatkowe informacje: Kompletny system zawiera górną i dolną komorę na bufor; pokrywę z przewodami wysokiego napięcia; wymiennik ciepła; płytkę szklaną 18x16cm do Vertu 1816K lub 18x24cm do Verti 1824K (6 sztuki); zaciski, 16cm (4 sztuki) do Verti 1816K lub 8 cm (4 sztuki) i 16cm (4 sztuki) do Verti 1824K; krzywki (6sztuki); uszczelki do górnej komory (2 sztuki); stojak do podwójnego żelu z podstawą wyrównującą; poziom pęcherzyków; laminowane uszczelki do pojemnika (2 sztuki); zapora buforu (2 sztuki); szablon do wyrównywania; narzędzie do oddzielania płytki; żelowa uszczelka; grzebienie, 15-dołkowe, grubość 1,5mm (2 sztuki); przekłądki, 1,5mm grubości, 2cm szerokości (4 sztuki)