D(+)-sacharoza, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
27480.360EA
1220
PLN
27480.360
27480.294
27480.260
D(+)-sacharoza, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
D(+)-sacharoza
Formuła:
C₁₂H₂₂O₁₁ MW: 342,3 g/mol Temp. topnienia: 169…170 °C Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006626 Numer CAS: 57-50-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-334-9 Klasyfikacja Merck : 12,09051 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Acidity | Max. 0.005 meq/g |
Specific optical rotation (26 %; water) | 66.4 - 66.8 ° |
Glucose | Max. 0.05 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 80 ppm |
Insolubility in water | Max. 30 ppm |
Loss on drying (100°C) | Max. 0.05 % |
Reducing sugars (calculated as C6H12O6) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 5 ppm |
N (Nitrogen) | Max. 20 ppm |
SO3 (as SO2) | Max. 15 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Ba (Barium) | Max. 0.02 % |
Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0.05 ppm |
Cu (Copper) | Max. 0.1 ppm |
Fe (Iron) | Max. 0.5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0.1 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.5 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0.5 ppm |