Drukuj
D(-)-fruktoza
Dostawca: PanReac AppliChem
A3688.1000EA 205 PLN
A3688.1000
D(-)-fruktoza
D(-)-fruktoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 552 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 100…110 °C
Gęstość: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148910
Numer CAS: 57-48-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-333-3
Klasyfikacja Merck : 13,04295
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/14/2299614.jpg