Tween® 20 (Polisorbat) 10% roztwór wodny, Proteomics Grade nie zawiera nadtlenku
Dostawca: VWR Chemicals
M228-10ML-5PKEA
981
PLN
M228-10ML-5PK
Tween® 20 (Polisorbat) 10% roztwór wodny, Proteomics Grade nie zawiera nadtlenku
Tween® 20 (Polisorbat)
- Optimised for isolating proteins and sample preparation
- Contains < 1ug of peroxide per ml
- Convenient concentrations pre-measured in ampoules
- Long-term stability
Dodatkowe informacje: Contains 5×10 ml vials of 10% solution.
Formuła:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ MW: 1227,53 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00165986 Numer CAS: 9005-64-5 Numer WE (dawny EINECS): 500-018-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNase | NONE |
Heavy Metals | 0.001 % |
Identification | PASS |
Milliflex (SDA) | NONE |
Milliflex (TSA) | NONE |
Peroxide | 1.0 umol/ml |
Protease | NONE |
Residue on Ignition | 0.25 % |
RNase | NONE |