Drukuj
agaroza (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade do elektroforezy
Dostawca: VWR Chemicals
438792UEA 800 PLN
438792U 438795A
agaroza (100 bp - 23 kb), Electran, DNA grade do elektroforezy
agaroza
DNA grade agarose is suitable for the majority of routine DNA separations. For applications where a more stringent specification is required use agarose molecular biology grade.
  • Free from DNases and RNases
Temp. topnienia: 60…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081294
Numer CAS: 9012-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-731-8
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
DNA binding Passes test
Electroendosmosis (-Mr) 0,08 - 0,11
Gelling temperature (1.5 %; water) 34 - 37°C
Gel strength (1.5 %; water) Min. 2300 g/cm²
Ignition residue Max. 1.0 %
Loss on drying Max. 10.0 %