Drukuj
agaroza 25, Electran do elektroforezy
Dostawca: VWR Chemicals
442492PEA 1130 PLN
442492P 442494R
agaroza 25, Electran do elektroforezy
agaroza
Agarose 25 is suitable for use in a wide range of protein electrophoresis techniques and is particularly recommended for counter immunoelectrophoresis. In this application the higher electroendosmosis permits optimum positioning during antibody/antigen contact.
  • DNase and RNase free
Temp. topnienia: 60…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081294
Numer CAS: 9012-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-731-8
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Electroendosmosis (-Mr) 0.23 0.26
Gel strength (1,5 %; water) Min. 650 g/cm²
Gelling temperature (1,5 %; water) 34.5 37.5 °C
SO4 (Sulphate) Max. 0.2 %
Moisture Max. 10 %