Drukuj
agaroza 15, Electran do elektroforezy
Dostawca: VWR Chemicals
443024SEA 1680 PLN
443024S 443023R 443025T
agaroza 15, Electran do elektroforezy
agaroza
Agarose 15 is suitable for use in a wide variety of general applications in protein electrophoresis and immunoelectrophoresis. It has a medium range of electroendosmosis and high gel strength.
  • DNase and RNase free
Temp. topnienia: 60…90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081294
Numer CAS: 9012-36-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-731-8
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/75/23914375.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Gel strength (1.5 %; water) Min. 1800 g/cm²
Gelling temperature (1,5 %; water) Passes test
Electroendosmosis (-Mr) 0.15 - 0.19
Sulphates Max. 0.20 %
Residue on ignition Max. 1.0 %
Loss on drying Max. 10.0 %