Drukuj
Starch (from wheat), proszek, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
21146.290EA 203 PLN
21146.290
Starch (from wheat), proszek, TECHNICAL
Starch
Formuła: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Gęstość: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082026
Numer CAS: 9005-25-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-679-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
IR Spectrum Passes test