Drukuj
VWR® VisiCam® B5, cyfrowa kamera USB
Dostawca: VWR
VWR® VisiCam®
630-2957EA 2040 PLN
630-2957
VWR® VisiCam® B5, cyfrowa kamera USB
Kamery
VisiCam B5 is a C-mount and eyepiece microscope camera.
  • C-mount connection for use on trinocular ports
  • Intuitive, flexible and easy to use
Recommended for educational and routine applications.
Dodatkowe informacje: Zawiera suwak kalibracyjny, kabel USB 180 cm i adapter 0,5 × do okularu Ø 23 mm.