Drukuj
balsam kanadyjski do mikroskopii, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.01691.0025EA 294 PLN
1.01691.0025 1.01691.0000 1.01691.0100
balsam kanadyjski do mikroskopii, Sigma-Aldrich®
balsam kanadyjski
Canada balsam is a commonly used mounting medium to prepare permanent slides for microscopy. It is produced from the resin of the balsam fir tree and its use can be combined with xylene-containing specimens. (Refractive index (20°C) 1.515 - 1.530) Canada balsam is an IVD product and CE registered.
Analysis Note
Appearance: nearly clear, yellow resinous
Refractive index (n 20/D): 1.515 - 1.530
Turbidity: ≤ 2 NTU
Acid value: 75 - 90
Loss on drying (120 °C): ≤ 35 %
Suitability for microscopy: passes test
Gęstość: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00132800
Numer CAS: 8007-47-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-362-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,00948
IVDLogo