Drukuj
glin 1000 mg/L w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Al) standard dla AAS
Dostawca: Avantor
BAKR6917.0100EA 820 PLN
BAKR6917.0100
glin 1000 mg/L w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Al) standard dla AAS
Certyfikaty: Traceable to NIST.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022