glikol polietylenowy 1.000
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO192250010EA
294
PLN
ACRO192250010
ACRO192250051
glikol polietylenowy 1.000
glikol polietylenowy 1.000
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 1000 g/mol Temp. topnienia: 35…40 °C Temp. Zapłonu: 270 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 Klasyfikacja Merck : 13,07651 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Waxy solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Hydroxyl value | 107 to 118 mg KOH/g |