Drukuj
glikol polietylenowy 1.000, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81288-1GEA 1170 PLN
81288-1G
glikol polietylenowy 1.000, Supelco®
glikol polietylenowy 1.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1000 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 33…40 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Klasyfikacja Merck : 13,07651