glikol polietylenowy 1.500
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO192260051EA
960
PLN
ACRO192260051
ACRO192261000
ACRO192260010
glikol polietylenowy 1.500
glikol polietylenowy 1.500
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 1500 g/mol Temp. topnienia: 44…48 °C Temp. Zapłonu: >250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Waxy flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
Hydroxyl value | 70 to 80 mg KOH/g |