Drukuj
glikol polietylenowy 1.500, skala, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17005.9050EA 0 PLN
8.17005.9050 8.17005.5000
glikol polietylenowy 1.500, skala, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
glikol polietylenowy 1.500
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1500 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44…48 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2