Drukuj
glikol polietylenowy 200, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81282-1GEA 1170 PLN
81282-1G
glikol polietylenowy 200, Supelco®
glikol polietylenowy 200
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 200 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55…–40 °C
Gęstość: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779596
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2