Drukuj
Glikol propylenowy, M.W. 2,000
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO192185000EA 298 PLN
ACRO192185000 ACRO192180025
Glikol propylenowy, M.W. 2,000
Glikol propylenowy
Formuła: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: 200 °C
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084446
Numer CAS: 25322-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤50 APHA
Viscosity 135 to 165 mm²/s (at 40°C)
Acid value ≤0.1 mg KOH/g
Hydroxyl value 53 to 58 mg KOH/g