Drukuj
Glikol polietylenowy 2000, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
SIAL84797-1KG-FEA 617 PLN
SIAL84797-1KG-F SIAL84797-250G-F
Glikol polietylenowy 2000, Sigma-Aldrich®
Glikol polietylenowy 2000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 2000 g/mol
Temp. topnienia: 49…52 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2