Drukuj
glikol polietylenowy 20.000, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
SIAL95172-250G-FEA 196 PLN
SIAL95172-250G-F
glikol polietylenowy 20.000, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 20.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 20000 g/mol
Temp. topnienia: 58…63 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2