Drukuj
glikol polietylenowy 300 do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07484.5000EA 727 PLN
8.07484.5000 8.07484.1000 8.07484.9999
glikol polietylenowy 300 do syntezy, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 300
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Temp. topnienia: –15…–10 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2