Drukuj
glikol polietylenowy 300, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
26600.293EA 175 PLN
26600.293
glikol polietylenowy 300, TECHNICAL
glikol polietylenowy 300
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Temp. topnienia: –15…–10 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 220 °C (otwarty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test