Drukuj
glikol polietylenowy 300, Sigma-Aldrich®
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL81162-1LEA 550 PLN
SIAL81162-1L
glikol polietylenowy 300, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 300
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Temp. topnienia: –15…–10 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2