Drukuj
glikol polietylenowy 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
8.17019.5000EA 0 PLN
8.17019.5000 8.17019.9025 MERP8.17019.9999
glikol polietylenowy 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
glikol polietylenowy 3.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 3000 g/mol
Temp. topnienia: 55…58 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2