Drukuj
glikol polietylenowy 3.000, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
81291-1GEA 1170 PLN
81291-1G
glikol polietylenowy 3.000, Supelco®
glikol polietylenowy 3.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 3000 g/mol
Temp. topnienia: 55…58 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2