Drukuj
glikol polietylenowy 4.000, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: PEG 4000
26606.293EA 179 PLN
26606.293 26606.464
glikol polietylenowy 4.000, TECHNICAL
glikol polietylenowy 4.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
Temp. Wrzenia: >250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 53…58 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779612
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification Passes test