Drukuj
Lusterka do pomieszczeń czystych, CRM
Dostawca: Tinman
TINMCRM59014802SSEA 3360 PLN
TINMCRM59014802SS TINMCRM5907402SS
Lusterka do pomieszczeń czystych, CRM
Te zamontowane na ścianie lustra do pomieszczeń czystych uzupełniają garderobę w pomieszczeniu czystym.
  • Montaż na ścianie, łatwy montaż
  • Gładka powierzchnia: brak zatrzymywania brudu, wolne od zanieczyszczeń
  • Łatwa obsługa, kompaktowy rozmiar, mniejsza waga
  • Minimalizacja szczelin, higieniczna konstrukcja
  • Dobra czystość dzięki niskiej szorstkości powierzchni i łatwemu dostępowi do czyszczenia
  • Bardzo dobra odporność na chemikalia i wszystkie zwykłe środki dezynfekujące do pomieszczeń czystych (alkoholowe, biobójcze i sporobójcze)
Materiał do produkcji: AISI 304 - 8R polerowany na wysoki połysk
Certyfikaty: Nadaje się do Cleanroom: Klasa ISO 4, GMP klasa A