Drukuj
DL-Norleucyna ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
A10791.22EA 1540 PLN
A10791.22 A10791.14
DL-Norleucyna ≥98%
DL-Norleucyna
Formuła: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 246 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >300 °C
Gęstość: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064422
Numer CAS: 616-06-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-462-7
Klasyfikacja Merck : 12,06800