Drukuj
(±)-3,5,5-trimetyloheksan-1-ol, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
262134REA 301 PLN
262134R
(±)-3,5,5-trimetyloheksan-1-ol, TECHNICAL
(±)-3,5,5-trimetyloheksan-1-ol
Formuła: (CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
Temp. Wrzenia: 193…194 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –70 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 80 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036138
Numer CAS: 3452-97-9
Numer WE (dawny EINECS): 222-376-7
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/84/2301384.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.826 - 0.831