Drukuj
Kwas (±)-2-fenylomasłowy ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
B23222.22EA 421 PLN
B23222.22
Kwas (±)-2-fenylomasłowy ≥98%
Kwas (±)-2-fenylomasłowy
Formuła: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Temp. Wrzenia: 270…272 °C
Temp. topnienia: 40…44 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002667
Numer CAS: 90-27-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-982-5