Drukuj
DL-Tyrozyna
Dostawca: Molekula
MOLEM71128222EA 0 PLN
MOLEM71128222
DL-Tyrozyna
DL-Tyrozyna
Formuła: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 378 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 285 °C
Numer MDL: MFCD00063074
Numer CAS: 556-03-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-113-1
Klasyfikacja Merck : 12,09970