Drukuj
Kwas (±)-fenylobursztynowy
Dostawca: Molekula
MOLE21959847-100GEA 563 PLN
MOLE21959847-100G
Kwas (±)-fenylobursztynowy
Kwas (±)-fenylobursztynowy
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Temp. Wrzenia: 368 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 167…169 °C
Numer MDL: MFCD00004256
Numer CAS: 635-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-238-1