Drukuj
(±)-1-Heksen-3-ol ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A19672.18EA 1020 PLN
A19672.18 A19672.09
(±)-1-Heksen-3-ol ≥98%
(±)-1-Heksen-3-ol
Formuła: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 132…134 °C
Temp. topnienia: –72 °C
Gęstość: 0,837
Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004581
Numer CAS: 4798-44-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-355-0
Jednostka: 1987
ADR: 3,III